Learn More
MP Biomedicals™ Pectinase from Aspergillus niger
Code produit. 11416931 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kU
Code produit. 11416931
Marque: MP Biomedicals™ 0219897910
Pectinase is a macerating enzyme comprised of pectintranseliminase, polygalacturonase, pectinesterase, xylanase, hemicellulases and cellulases.
  • Lyophilized
  • Activity: >1000 u/gm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration >1000 U/g
Couleur Beige
À utiliser avec (application) Used in plant protoplast preparation to digest cell wall prior to organelle isolation
Contenu et stockage 4°C
Source Aspergillus niger
Quantité 10 kU
Type de produit Pectinase
Forme Lyophilized Powder