Learn More
3M™ Kit de protéines pecan Rapid L25PEC
Détecte la présence de protéines de noix de pécan dans l’eau de rinçage finale de nettoyage en place (NEP), les échantillons d’écouvillons environnementaux, les ingrédients alimentaires et les produits alimentaires transformés.
Marque:  3M™ 7100151357
Encompass
Code produit. 17253814
  • 486.99€ / 25 tests
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résultats visibles à 11 ± 1 minute après l’application de l’échantillon.
  • Cartouches de test à flux latéral immunochromatographiques rapides et qualitatives conçues pour la détection de protéines alimentaires allergéniques.
  • Conçu pour détecter les protéines allergènes traitées et non traitées.
  • Le test s’adapte aux échantillons d’eau de rinçage et d’aliments pour écouvillons environnementaux.
Spécification
Spécification
Tester
Allergène
25/boîte