Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Ballon d’évaporation piriforme avec joint rodé conique
Code produit. p-8006061
Click to view available options
Volume (métrique):
10 mL
25 mL
50 ml
50 ml
3000 mL
Finition de col:
14/23
29/32
39/32
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 11973381
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 03041413
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement pour les évaporateurs rotatifs, avec col central et joint conique, en forme de poire, avec étiquette d’inscription.
Ballons pour évaporateurs
• Rotavapor Heidolph
• Rotavapor Büchi
• Ballons 50 à 3000mL forme poire
• Le volume de liquide ne doit pas dépasser 50% du volume du ballon
• Ballon évaporation CN 29/32
• Ballons pour évaporateurs
• 3000mL
Spécification
Matériau Verre Duran
Type Flacon d’évaporation
À utiliser avec (équipement) Évaporateurs rotatifs
Finition de col 14/23
Forme Poire
Volume (métrique) 10 mL
Diamètre (métrique) 33 mm