Learn More
Kolmi Hopen™ Peaked Bouffant Cap for Cropped Hair with Dispenser Box
Click to view available options
Peaked Bouffant Cap for Cropped Hair with Dispenser Box; Color: White; Design Type: Peaked Cap; Disposable: Yes; Length (Metric): 28 cm (Cap), 7 cm (Visor); Includes: Cap and Dispenser Box
Description
- Lightweight and comfortable
- Not suitable for workers with long hair
- 37 g/m2 fabric weight
Spécification
Spécification
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Type de conception | Coiffe à visière |
Stérilité | Non stérile |
Quantité | 100/paquet |
Longueur (métrique) | 28 cm (charlotte), 7 cm (visière) |
Comprend | Boîte de charlottes et distributeurs |
À utiliser avec (application) | Industriel, laboratoire |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kolmi Hopen™ Peaked Bouffant Cap for Cropped Hair with Dispenser Box >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu