Learn More
Fisherbrand™ Réservoir en PE avec capteur de niveau
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
60 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le capteur de niveau indique la quantité de liquide dans le réservoir
- Le filtre de ventilation du récipient comprend le CO 2 système de compensation pour protéger l’eau purifiée de la dégradation extérieure.
- Disponible en format 30 L ou 60 L.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 l |
| À utiliser avec (équipement) | Accu500 |
| Type | Réservoir, PE |
| À utiliser avec (application) | Purification d’eau |
| Matériau | Polyéthylène |