Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis PE et indicateur de fuite
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 40053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PE gris
- Caillebotis : PE
Spécification
Gris | |
340 L | |
Painted Spill Sump | |
1314.00 mm | |
1314.00 mm | |
400.00 mm | |
1349.00 mm | |
61 kg |
89.8 gal. | |
Polyéthylène | |
51.73 in. | |
51.73 in. | |
15.75 in. | |
53.11 in. | |
134.48 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis PE et indicateur de fuite > Capacity: 340 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu