Learn More
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
sur devis
Spécification
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Type | Painted Spill Sump |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17836426
|
asecos™
40050 |
220 L | 320.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17866336
|
asecos™
40046 |
220 L | 410.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17886506
|
asecos™
40043 |
440 L | 350.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
17806476
|
asecos™
39196 |
520 L | 350.00 mm |
sur devis
1 pièce |
N/A | ||||
Description
- PE bleu
- Caillebotis : PE
Spécification
Bleu | |
Polyéthylène | |
Painted Spill Sump |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Bac de rétention PE accessible avec caillebotis PE