Learn More
asecos™ Bidon de sécurité PE
Code produit. p-200003702 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17806336
Marque: asecos™ 40095
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé et transport interne de liquides, par ex. d'acides ou de bases
  • avec robinet à dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Type de produit Pouring Can
Capacité (impériale) 0.3 gal.
Capacité (métrique) 1 l
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Safe storage and dosing
Matériau Polyéthylène
Quantité 1
Largeur (impériale) 3.94 in.
Largeur (métrique) 100.00 mm
Hauteur (impériale) 9.06 in.
Hauteur (métrique) 230.00 mm
Poids (impériale) 1.10 lb.
Poids (métrique) 0.5 kg