Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à clipser en PE, transparent, pour flacon à bouchon à clipser
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
3.80€ - 53.10€
Spécification
Couleur Transparents
Matériau Polyéthylène
Type À clipser
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
11797607
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
18 08 0913
18 mm
51.55€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11797617
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisherbrand™
22 08 0794
22 mm
53.10€
1000 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Add to basket
11510565
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
22 08 0794
22 mm Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Bouchons à clipser en PE
  • Transparents
  • Bouchons fermés
  • Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l’utilisation d’outils de sertissage ou de débouchage
Specifications
Specifications
Transparents
Polyéthylène
À clipser
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Bouchon à clipser en PE, transparent, pour flacon à bouchon à clipser