Learn More
Fisherbrand™ Bouchon à clipser en PE, transparent, pour flacon à bouchon à clipser
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Fisherbrand™ 22 08 0794
Description
- Bouchons à clipser en PE
- Transparents
- Bouchon fermé
- Les bouchons à clipser sont faciles à appliquer et à retirer et ne nécessitent pas l’utilisation d’outils de sertissage ou de débouchage
Spécification
Transparent | |
Polyéthylène | |
ND22 |
22 mm | |
À clipser |