Learn More
Fisherbrand™ Bouchon en PE pour flacon de culture
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
8 mm
12 mm
15 mm
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 100 |
| Type | Bouchons |
| Taille du bouchon | ND12 |