Learn More
asecos™ Station IBC PE avec caillebotis galvanisé
Code produit. p-200003715 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Largeur (métrique):
1 370,00 mm
2 530,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17836486
Marque: asecos™ 38647
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
  • Protection anti-corrosion absolue
  • Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
  • Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Couleur Bleu
Capacité (impériale) 264.2 gal.
Capacité (métrique) 1000 L
Matériau Polyéthylène
Type IBC Spill Pallet
Longueur (impériale) 53.94 in.
Longueur (métrique) 1370.00 mm
Largeur (impériale) 53.94 in.
Largeur (métrique) 1 370,00 mm
Hauteur (impériale) 27.17 in.
Hauteur (métrique) 690.00 mm
Profondeur (impériale) 77.95 in.
Profondeur (métrique) 1980.00 mm
Poids (impériale) 304.23 lb.
Poids (métrique) 138 kg