Learn More
asecos™ Station IBC PE avec poste de soutirage et avec caillebotis PE
Stockage sécurisé de toutes les catégories de liquides dangereux présentant un risque de pollution
Marque: asecos™ 33570
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Haute résistance aux huiles, acides, bases etc.
- Idéal: transport du bac de rétention vide, Utilisable avec chariot élévateur ou transpalette
Spécification
Bleu | |
1000 L | |
IBC Spill Pallet | |
3640.00 mm | |
3640.00 mm | |
475.00 mm | |
1800.00 mm | |
318 kg |
264.2 gal. | |
Polyéthylène | |
143.31 in. | |
143.31 in. | |
18.70 in. | |
70.87 in. | |
701.06 lb. |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Station IBC PE avec poste de soutirage et avec caillebotis PE > Width: 3640 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu