Learn More
VITLAB™ Flacons de stockage en PE-HD, sans robinet
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
Bouche:
Étroit
Filetage (métrique):
62,5mm
Description
Flacons transparents durables en PE haute densité (HDPE). Avec ou sans robinet en PP dans une variété de capacités et de tailles de cols.
- Le PEHD se caractérise par un rapport résistance / densité élevé
- Partie supérieure transparente, pour faciliter l’identification du contenu
- Disposent d’un bouchon à vis sécurisé pour protéger le contenu, même lorsque le flacon est renversé
- Poignées de transport stables (deux poignées sur les modèles de 25 et 50 litres), qui garantissent une manipulation facile
- Disponibles avec des robinets faciles à utiliser, avec un raccord de 3⁄4 po., pour une distribution facile
- Flacons à col large pour un remplissage facile, en particulier pour les substances de type poudre et pâte
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 10 L |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Stockage de liquides |
Comprend | Poignée de transport, bouchon à vis |
Matériau | HDPE |
Nb par paquet | 1Pack |
Gamme de produits | Flacons de stockage, PE-HD, sans robinet |
Filetage (métrique) | 62,5mm |
Bouche | Étroit |
Hauteur (métrique) | 425 mm |