Learn More
BRAND™ Pointes de pipettes jetables PD-Tip™ : adaptateur
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Conditionnement:
Emballé en vrac
Description
Adaptateur. Fourni tel quel avec pointes jetables PD-Tip de 25 et 50 ml. En PP. Autoclavables. Les adaptateurs stériles BIO-CERT™ sont exempts d’ADN, de RNase, d’ATP et d’endotoxines et conditionnés individuellement.
Specifications
Specifications
| Volume (métrique) | 50 ml |
| Filtré | Non-filtered |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Translucent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Format | Bagged |
| Type de pointe | Jetable |
| Conditionnement | Emballé en vrac |
| Jetable | Usage unique |
| Graduée | No |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction