Learn More
Thermo Scientific™ PCR Tubes and Plates
Code produit. p-4526078 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Type de bouchon:
Bombé
Volume (métrique):
0,2 ml
Type de produit:
tubes
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10792742
Marque: Thermo Scientific™ 3414
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réalisez efficacement des applications à l’aide de tubes et de plaques PCR Thermo Scientific™, moulés à partir de polypropylène 100 % vierge.
  • Les tubes ont des parois fines, pour un transfert de chaleur optimal
  • Les bouchons scellés permettent de limiter l’évaporation.
  • Les bords de puits surélevés garantissent une étanchéité uniforme.
  • Le conditionnement Thermo Scientific™ PurePak™ réduit les risques de contamination
  • Tubes certifiés exempts d’ADN, de RNase, DNase, et apyrogènes.
  • Transparents, non stériles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
Volume (métrique) 0,2 ml
À utiliser avec (équipement) Thermocycleurs
Stérilité Non stérile
Matériau Polypropylène
Type de bouchon Bombé
Closure Included Oui
Type de produit tubes