Learn More
Axygen™ Racks de stockage pour tubes PCR
GREENER_CHOICE
En PP. Les racks de stockage pour tubes PCR Corning™ Axygen™ acceptent 96 tubes de 0.2 ml. Fournis avec couvercles.
218.00€ - 232.00€
Spécification
Type de produit Rack pour microtubes
Comprend Couvercle en polycarbonate transparent
Autoclavable Non autoclavable
Capacité Tubes (0,2 et 0,5 ml)
Matériau PC
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
12587857
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
R-96-PCR-FY
Jaune fluorescent
218.00€
25 pièces
Expédition estimée: 10-09-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12577857
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Axygen™
R-96-PCR-FSP
Bleu, vert, violet, rouge, jaune fluorescent
232.00€
25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
Rack en PP pour tubes PCR
  • Produit pouvant contenir des tubes PCR de 96 0.2 ml
  • Disponibilité dans plusieurs couleurs
  • Avec couvercles
  • Conditionnement par sachets de cinq et par boîtes de cinq sachets. Le pack Spectrum comprend cinq racks de chaque couleur fluorescente
Spécification
Spécification
Rack pour microtubes
Non autoclavable
PC
25/boîte
Couvercle en polycarbonate transparent
Tubes (0,2 et 0,5 ml)
96
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Axygen™ Racks de stockage pour tubes PCR