Learn More
Grant Instruments™ Centrifugeuse pour plaques PCR/mélangeur Vortex
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
350 x 190 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Plage d’agitation : 300 à 1 500 tr/min
Plage de contrôle de la vitesse de mélange centrifuge : 300 à 1500 tr/min Plage de contrôle de la vitesse de mélange vortex : 300 à 1200 tr/min Incrément de contrôle de vitesse : 100 tr/min Force G / FCR : 245 Minuteur de la centrifugeuse avec alarme sonore : 0 à 30 minutes Minuteur du vortex avec alarme sonore : 0 à 60 minutes Cycles de centrifugeuse / vortex : 1 à 999
Spécification
Spécification
| Tension | 120/230 V |
| Dimensions | 2 L |
| Hauteur (métrique) | 190 mm |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Poids (métrique) | 6,15 kg |
| Type | Centrifugeuse pour plaques PCR/mélangeur Vortex |
| Charge max. d’échantillons | 6,15 kg |
| Taille max. du récipient | 2 microplaques sans rebords, à rebords et à semi-rebords |
| Plage d’agitation | 300 à 1 500 tr/min |
| Dimensions (L x l x H) | 350 x 190 mm |