Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, blue
Conçus, fabriqués et testés pour garantir les performances de PCR.
Marque: Thermo Scientific™ AB1400B
107.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
- Compatible avec la plupart des thermocycleurs et plates-formes ABI, y compris les séquenceurs
- Aucun adaptateur nécessaire.
- Volume des puits de 0,3 ml maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
- Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, y compris les plateformes et séquenceurs ABI, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire
- La couleur bleue facilite le suivi des échantillons
- Le plateau à plaques plat facilite le scellage et la manipulation
- Disponibles sous forme de SuperPlate fournissant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
- Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
- Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
- Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
- Plaques blanches optimisées pour la qPCR grâce à l’augmentation de la sensibilité et à la diminution de la variabilité de la détection par fluorescence
Spécification
Aucun code-barres | |
25/plaque | |
Microplaque PCR | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 mL | |
Étalon |
Certifié sans RNase / DNase | |
Bleu | |
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs | |
Polypropylène | |
96 | |
25 plates |