Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, red
Click to view available options
Quantité:
25 plates
Conditionnement:
25 pièces
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ 96 puits à demi-jupe, à caractères noirs et à plateau plat sont compatibles avec la plupart des thermocycleurs et plateformes ABI, y compris les séquenceurs, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire. Les plastiques pour PCR Thermo Scientific sont conçus, fabriqués et testés de manière à assurer des performances de PCR optimales. Les plaques ont un volume maximum de puits de 0,3 ml lorsqu’elles sont utilisées avec des joints adhésifs et de scellage à chaud
Caractéristiques des plaques PCR 96 puits, demi-jupe et à plateau plat
Applications
Caractéristiques des plaques PCR 96 puits, demi-jupe et à plateau plat
- Directement compatibles avec tous les principaux thermocycleurs, y compris les plateformes et séquenceurs ABI, sans qu’aucun adaptateur ne soit nécessaire
- Le marquage noir facilite le suivi des échantillons
- Le plateau à plaques plat facilite le scellage et la manipulation
- Disponibles sous forme de SuperPlate fournissant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
- Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
- Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
- Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
- Plaques blanches optimisées pour la qPCR grâce à l’augmentation de la sensibilité et à la diminution de la variabilité de la détection par fluorescence
- Coin biseauté : A12
Applications
- PCR
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 25/plaque |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,3 mL |
| Nbre de puits | 96 |
| Afficher plus |