Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, avec jupe
Plaque compatible avec l’automatisation PCR à jupe pleine 96 puits pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0800
Code produit. 15737486
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les plaques 96 puits à jupe pleine sont conçues à profil bas et à parois fines et sont compatibles avec les applications de PCR et de qPCR. Leur encombrement est conforme aux normes SBS et les plaques sont empilables pour une utilisation dans des systèmes automatisés. Ces plaques sont disponibles sous forme de SuperPlate qui sont plus rigides que les plaques standard, ce qui facilite la manipulation robotique. Les plaques de 96 puits avec jupe sont dotées d’un coin biseauté à l’emplacement H1. Ces plaques ont également huit trous dans la jupe, ce qui aide au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur. La jupe qui entoure entièrement la plaque fournit une surface régulière permettant aux bras robotiques de l’agripper, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des systèmes automatisés.
Les plaques 96 puits à jupe pleine Thermo Scientific sont conçues à profil bas et à parois fines et sont compatibles avec les applications de PCR et de qPCR. Leur encombrement est conforme aux normes SBS et les plaques sont empilables pour une utilisation dans des systèmes automatisés. Ces plaques sont disponibles sous forme de SuperPlate qui sont plus rigides que les plaques standard, ce qui facilite la manipulation robotique. Les plaques de 96 puits avec jupe sont dotées d’un coin biseauté à l’emplacement H1. Ces plaques ont également huit trous dans la jupe, ce qui aide au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur. La jupe qui entoure entièrement la plaque fournit une surface régulière permettant aux bras robotiques de l’agripper, ce qui la rend adaptée à une utilisation avec des systèmes automatisés.
Points clés
  • Encombrement conforme aux normes ANSI:SBS et plaque empilable pour une utilisation dans des systèmes automatisés
  • Taille basse des tubes diminuant l'espace inutile et augmentant l'efficacité de la réaction PCR
  • Disponibles sous forme de SuperPlate fournissant 4 fois plus de rigidité pour une manipulation robotique supérieure
  • Volume maximum des puits : 0,2 ml (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésifs ou de thermoscellage)
  • Puits transparent pour assurer la visibilité des échantillons
  • Scellables à l’aide de Thermo-Mat, feuilles et films adhésifs, films de thermoscellage et toutes les barrettes de bouchons Thermo Scientific
  • Les 8 trous ménagés dans la jupe facilitent le placement de la plaque et son retrait du bloc thermocycleur
  • Conception à bord surélevé autour de chaque puits permettant un scellage sécurisé et empêchant toute évaporation
  • Parois des puits uniformes et fines permettant un transfert de chaleur maximum et homogène
  • Versions avec des caractères alphanumériques noirs pour faciliter l’identification des puits
  • Plaques blanches optimisées pour la qPCR grâce à l’augmentation de la sensibilité et à la diminution de la variabilité de la détection par fluorescence
  • Coin biseauté : H1
Applications
  • PCR
  • qPCR / PCR en temps réel
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, d’ARNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
25 plaques
Microplaque de PCR
À jupe
0,2 ml
0,1 ml
25 plates
Certifié exempt RNase / DNase
Transparent
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Polypropylène
96
25
Profil bas