Learn More
Fisherbrand™ Refroidisseur PCR™, 96 puits, 2 boîtes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Bleu foncé et bleu clair
Violet et rose
Violet, rose, bleu foncé et bleu clair
Conditionnement:
2 pièces
Description
- Grâce à sa conception moderne brevetée, il refroidit plus rapidement dans les congélateurs et reste froid plus longtemps sur la paillasse
- Le refroidisseur PCR™ maintient une température d’échantillon de 0°C (avec 2 heures de pré-réfrigération à -20°C) pendant plus d’une heure
- Lorsque le plafond de température de 6°C est dépassé, les utilisateurs en sont informés par un changement de couleur contrastant du refroidisseur, ou même d’un seul puits
- Refroidit des tubes PCR™ de 0,2 ml et 0,5 ml au format standard de l’industrie, des barrettes et des tubes individuels, ainsi que la plupart des plaques à 96 puits, de format standard et à profil bas
- Constitue une meilleure alternative aux bains de glace en raison de la réduction du risque de contamination grâce à l’incubation sèche
- Placez le refroidisseur en position verticale au congélateur pour permettre le stockage à froid des tubes
- La conception des puits interdit la congélation des échantillons
- Le refroidisseur soudé par ultrasons et entièrement étanche contient le liquide de refroidissement, pour permettre une utilisation sans problème
- Gagnez de l’espace grâce à son faible encombrement et sa capacité d’empilage
- Le couvercle est ambidextre ; il peut être interverti pour s’adapter à l’orientation gauche ou droite et est amovible
- Refroidisseur robuste en polypropylène, couvercle en polycarbonate
- Brevet américain déposé, conception communautaire
- N° : 004101756-0001-0002
- Garantie de deux ans
Spécification
Spécification
| Précision thermique | ±1°C |
| Plage de températures (métrique) | 0°C à 5°C |
| Contenu et stockage | Couvercle, portoir |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateurs, mélangeurs, vortex |
| Capacité | Tubes |
| Type de produit | Violet et rose |
| Hauteur (métrique) | 1,9 cm |
| Largeur (métrique) | 14,8 cm |
| Profondeur (métrique) | 4,8 cm |
| À utiliser avec (application) | Applications PCR |
| Afficher plus |