Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 mu;l
2 à 200 mu;l
20 à 300 mu;l
50 à 1000 mu;l
50 à 1250 mu;l
Longueur (métrique):
34mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
Couleur de rack:
Gris foncé
Jaune
Orange
bleu
gris clair
gris moyen
rouge
vert
vert foncé
Quantité:
480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,25 à 2,5 ml |
| Filtré | Sans filtre |
| Couleur | Naturel |
| Couleur de rack | rouge |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Déclaration de pureté | Pour usage en PCR |
| Conditionnement | Recharges |
| Quantité | 480 pointes (10 plateaux x 48 pointes) |
| Code couleur | Rouge |
| Afficher plus |