Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
GREENER_CHOICE
Code produit. 15811515 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 mu;l
2 à 200 mu;l
20 à 300 mu;l
50 à 1000 mu;l
50 à 1250 mu;l
Longueur (métrique):
34mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
Couleur de rack:
Gris foncé
Jaune
Orange
bleu
gris clair
gris moyen
rouge
vert
vert foncé
Quantité:
480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Code produit. 15811515
Marque: Eppendorf™ 0030073851
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Eppendorf™ usage en PCR epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
  • Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
  • Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
  • Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
  • Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 50 à 1000 mu;l
Filtré Sans filtre
Couleur Naturel
Couleur de rack bleu
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 71 mm
Déclaration de pureté Pour usage en PCR
Conditionnement Recharges
Quantité 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Code couleur Bleu
Gamme de produits epT.I.P.S.