missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCI 29732, MedChemExpress

Code produit. 16449927
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16449927

Marque: Medchem Express HY18010

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress PCI 29732 is a potent, orally active, reversible BTK inhibitor with Kiapp values of 8.2, 4.6, and 2.5 nM for BTK, Lck and Lyn, respectively. PCI 29732 shows only modest inhibitory activity against Itk, another Tec family kinase. PCI 29732 inhibits the function of ABCG2 by competitively binding to the ATP-binding site of ABCG2.

PCI 29732 is a potent, orally active, reversible BTK inhibitor with Kiapp values of 8.2, 4.6, and 2.5 nM for BTK, Lck and Lyn, respectively. PCI 29732 shows only modest inhibitory activity against Itk, another Tec family kinase. PCI 29732 inhibits the function of ABCG2 by competitively binding to the ATP-binding site of ABCG2.

Spécification

Nom chimique ou matériau PCI 29732
CAS 330786-25-9
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H21N5O
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 53 mg/mL (142.69 mM) ∣Ethanol : 10 mg/mL (26.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC=C(OC4=CC=CC=C4)C=C3)=NN2C5CCCC5
Poids moléculaire (g/mol) 371.44
Poids de la formule 371.44
Pourcentage de pureté 99.86%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis