Learn More
Thermo Scientific™ Concentrat de détergent PCC-54™
Une solution de nettoyage de laboratoire pour les ustensiles de laboratoire, les matériaux de surface et la verrerie, y compris les béchers, les pipettes, les lentilles, les miroirs ; alternative RBS-35.
115.00€ - 325.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
Gamme de produits | PCC-54™ |
Composition | Sans PCC-P, solution de 2 % à 20 % |
Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 20 à 25°C |
Description | Concentrat de détergent PCC-54 |
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volume (métrique) | Quantité | Price | Quantity & Availability | ||||
11893865
|
Thermo Scientific™
72288 |
3 L | 1 de chaque |
115.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10628834
|
Thermo Scientific™
72289 |
3 L | 4 Paquets |
325.00€
4 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Le concentrat de détergent Thermo Scientific™ PCC-54 est un agent de nettoyage général destiné à être utilisé sur de nombreux matériaux de surface et verres de laboratoire, y compris les lentilles, les miroirs et les réflecteurs.
Points clés :
- Élimination des résidus de sang des béchers et flacons en verre ou en plastique, des colorants colorés du mortier et des pilons en porcelaine, du virus du VIH de la verrerie, des plateaux et des revêtements de sol, élimination des radio-isotopes des plateaux contaminés
- Rince les surfaces, fournissant des surfaces sans film, sans danger et sans PCC, ne contient pas de phosphates pouvant nuire à l’environnement. Utilisez une solution à 2 % ou à 20 % à 50°C pour éliminer les résidus biologiques obstinés
Specifications
Liquide | |
Sans PCC-P, solution de 2 % à 20 % | |
Concentrat de détergent PCC-54 |
PCC-54™ | |
Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 20 à 25°C | |
3 L |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.