Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion PC200
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les circulateurs à immersion Thermo Scientific™ PC200 sont parfaits pour les applications exigeant un contrôle avancé, une programmation de montées multiples et un fonctionnement à des températures allant de -50° à +200°C.
L’appareil dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
- Température max. : 300°C
- Stabilité de la température : 0,015
- Pompe foulante / aspirante avec pression de 560 mbar et flux de 24 L/min
- Capacité de chauffage 1,2 kW
- Contrôle T externe via le port de capteur PT100
- Alarmes de seuils sécuritaires pour la sauvegarde des expériences
- Limites de températures haute et basse
- Sept langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois et japonais)
- Dix programmations de variation de la température avec modification en cours de fonctionnement ou mise sur pause
- Port USB pour un contrôle à distance
- Horloge en temps réel
- Raccordement de port multifonctions
- Pompe de surpression (1 bar supplémentaire)
- Renfort de chauffage (2 kW en plus)
- Dispositif de remplissage automatique
- Boîtier de vanne magnétique / d’électrovanne (exemple : contrôle du refroidissement de l’eau du robinet)
Informations de commande :
Comprend des embouts cannelés de 8 mm et 12 mm avec pont (–0022 et –0025 uniquement), un raccord de pompe pour la circulation externe et un cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
Spécification
Spécification
| Description | PC200 w / pont ; 200-230V/50-60Hz |
| Certifications/Conformité | Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS |
| Communications | USB |
| Débit | 24 l/min |
| Type de pompe | Pompe foulante, pompe d’aspiration |
| Gamme de températures | 13°C à 300°C |
| Capacité de chauffage | 2 kW/1,2 kW |
| Pression max. | 500mbar/8.12psi |
| Modèle | PC200 avec pont |
| Classe de sécurité | 3/FL |
| Afficher plus |