Learn More
Thermo Scientific PC Oak Ridge Tube
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor
Conditionnement:
6 pièces
Description
- PC Oak Ridge Tube, 75 mL x 6, 39 x 107 mm, for T-647.5 Ultraspeed Rotor
Spécification
Spécification
| Type | Oak Ridge Tube |
| Matériau | Polycarbonate |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor |
| Jetable | Reusable |
| Capacité | 6 x 75 mL |
| Description | Oak Ridge Tube for T-647.5 Ultraspeed Rotor |
| Dimension du tube | 39 x 107 mm |