Learn More
Thermo Scientific PC Bottle 100 mL
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Description
- Bottle with round base, graduated, PC, for swing out rotor (75003047)
Spécification
Spécification
Capacité | 100 mL (3.4 oz.) |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Capacité (impériale) | 3.4 oz. |
Couleur | Transparent |
Matériau | Polycarbonate |
Stérilité | Non stérile |
Closure Included | No |
Autoclavable | Non autoclavable |
Jetable | Reusable |
Graduated | Oui |