Learn More
Gibco™ Comprimés PBS
Product Code. 11510546
Click to view available options
Quantité:
100 tablettes
Unit Size:
100 tablettes
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11510546
Brand: Gibco™ 18912014
This item is not returnable. View return policy
Comprimés PBS
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une formulation saline équilibrée, utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Chaque comprimé Gibco™ PBS de 5 g doit être dissous dans 500 ml d’eau distillée. Le pH sera de 7,45 et ne nécessite aucun ajustement.
Nous proposons diverses formulations de PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1 X
pH 7,45
Forme physique Solide
Gamme de produits Gibco
Quantité 100 tablettes
Comprend Sans rouge de phénol
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard