Learn More
PBS, Solution saline tamponnée au phosphate, Solution 10X, Fisher BioReagents™
Code produit. 10468543
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
4 l
20L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly Cube
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
Code produit. 10468543
Marque: Fisher BioReagents BP399500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Tampon couramment utilisé
  • Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon à l’aide de la solution concentrée 10X PBS Fisher BioReagents, à diluer selon vos besoins
  • La solution 10X contient 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl et 0,119 M de phosphates
  • Le pH d’une solution 1X fabriquée à partir de cette solution concentrée est de ∼ 7,4. Pour préparer une solution 1X, mélangez un volume de solution PBS 10X Fisher BioReagents et 9 volumes d’eau ultra-pure, comme BP2819
  • Filtrée et testée quant à l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • Le PBS est utilisé dans de nombreuses applications biochimiques pour maintenir le pH
  • Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 500mL
Conditionnement Flacon poly