Learn More
PBS, saline tamponnée au phosphate, poudre 1 X, pH 7,4, Fisher BioReagents
Code produit. 10562765
Click to view available options
Quantité:
98,9 grammes (produit une solution de 10 L)
492 grammes (produit une solution de 50 L)
Conditionnement:
492g
98.90g
Code produit. 10562765
Marque: Fisher BioReagents BP66150
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• PBS 1X
• En poudre concentrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 492 grammes (produit une solution de 50 L)
Conditionnement Flacon poly