Learn More
PBS, saline tamponnée au phosphate, poudre 10 X, pH 7,4, Fisher BioReagents
Phosphate Buffered Saline (PBS), 10X Powder provides a convenient way to make 1 L of 10X stock PBS solution.
Marque:  Fisher BioReagents BP665-1
28.65 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21692" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10051163
  • 39.00€ / 2 pièces
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Offre un moyen pratique de fabriquer 1 L de solution mère de PBS 10X
  • Élimine le besoin de peser et de mélanger des composants individuels
  • Après reconstitution dans de l’eau ultrapure telle que BP2819, chaque sachet donne 1 L de solution 10X PBS contenant du NaCl 1,37M, du Kcl 0,027M et des phosphates 0,119M
  • Testés pour vérifier l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • PBS est un tampon standard utilisé dans de nombreuses applications biochimiques pour maintenir le pH
  • Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Blanc
Emballage en aluminium
Solide
Température ambiante
2 x 1 L