Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7,4
PBS (10X), pH 7.4
70.25€ - 580.00€
Spécification
Capacité | 500 mL |
---|---|
Contenu et stockage | 15° à 30°C |
Dilution | 10 X |
Type de produit | Solution saline dans un tampon phosphate |
À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11504526
![]() |
Gibco™
70011051 |
10 x 500 ml |
580.00€
10 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11594516
![]() |
Gibco™
70011036 |
500 ml |
70.25€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules ou des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons diverses formulations de PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ PBS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu PBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Il est possible que le PBS Gibco™ sous sa forme concentrée puisse nécessiter un ajustement du pH lors de la dilution.
Spécification
500 mL | |
10 X | |
Culture de cellules de mammifères | |
7,3 à 7,5 | |
Liquide |
15° à 30°C | |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
2800 à 3100 mOsm/kg | |
Pour diagnostic in vitro |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 36 mois
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gibco™ PBS (10X), pH 7,4