Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD81 pour FABian™
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kits, humain
1 kit, humain
Conditionnement:
1 kit
10 kits
Description
- Le kit est utilisé pour la sélection de PBMC à partir de sang total ou de la couche leucocyto-plaquettaire en conjonction avec le système FABian™.
- Il comprend CD81 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
- Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 9 ml de sang total en une exécution de FABian™.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cell Isolation Kit |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Source du donneur | Human Whole Blood |
| À utiliser avec (application) | Isolation of label-free cells |
| Suffisant pour | 9 mL Whole Blood |
| Quantité | 10 kits, humain |