missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PAX8 Antibody (PAX8/3688R), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-08295PCP
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
PAX8 Monoclonal antibody specifically detects PAX8 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| PAX8 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| paired box 8, paired box gene 8, paired box protein Pax-8, paired domain gene 8 | |
| Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human PAX8 protein (Uniprot: Q06710) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 7849 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| PAX8/3688R | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu