Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress CCR4 Total GPCR Internalization Assay
The PathHunter™ eXpress CCR4 Total GPCR Internalization Assay measures CCR4 (GPCR) internalization via early-endosome localization. eXpress kits contain all assay materials: cells, reagents, and plates.
Marque: DiscoverX 93-0845E3CP27L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
The PathHunter™ CCR4 Total GPCR internalization eXpress kit provides an easy to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) affecting GPCR activation and internalization. This kit assesses ligand (e.g. CCL22/MDC) based internalization of CCR4 via detection of localization to the early endosome. This product uses EFC technology. The included cells overexpress PK-tagged CCR4 and an EA-tagged early endosome protein. Upon ligand-induced receptor activation, resulting internalization of the CCR4 receptor to the early endosome leads to production of EFC signal. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.Spécification
GPCR | |
1,000 dp (10 x 96-well) | |
CCR4 |
Assay-Ready eXpress Kits | |
CCR4 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
DiscoverX PathHunter™ eXpress CCR4 Total GPCR Internalization Assay
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu