Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit
Le kit de RT-PCR en une étape multiplex Path-ID™ est conçu pour la PCR multiplex de transcription inverse et quantitative (qRT-PCR).
445.00€ - 2845.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
Format | Tube |
GC-Rich PCR Performance | Low |
Méthode PCR | 1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR |
Polymérase | AmpliTaq Gold DNA Polymerase |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30057774
|
Applied Biosystems™
4442136 |
500 réactions |
1514.00€
500 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30057798
|
Applied Biosystems™
4442135 |
100 réactions |
445.00€
100 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30057763
|
Applied Biosystems™
4442137 |
1000 réactions |
2845.00€
1000 réactions |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Path-ID™ Multiplex One-Step RT-PCR Kit is optimized for the amplification of up to four targets simultaneously using your RNA samples and TaqMan™ primer-probe sets. Reactions are run using a single-tube, one-step procedure to reverse-transcribe the RNA and amplify your targets. The kit contains a Multiplex Enzyme Mix with Arrayscript™ reverse transcriptase and AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, and a buffer mix.
Spécification
Amorce-sonde | |
Low | |
AmpliTaq Gold DNA Polymerase | |
7500 Fast System, 7500 System | |
Path-ID™ | |
ArrayScript™ UP | |
Built-In Hot Start |
Tube | |
1-step RT-qPCR, Multiplex qPCR | |
Étalon | |
ROX (pré-mélangé) | |
Multiplex One-Step RT-PCR Kit | |
Pathogen Detection, Virus Detection | |
ARN |