Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Test par écouvillon de Listeria Path-Chek
Test par écouvillon simple et instantané pour la détection de Listeria par l’analyse directe des surfaces.
Marque: Novacyt - Microgen Bioproducts PC080
Informations supplémentaires : Poids : 1.40000kg
Description
- Test d’hygiène Path-Chek
- Système de test rapide conçu pour la détection d’une gamme de bactéries à partir des surfaces de travail et de l’environnement de traitement.
- Test par écouvillon simple et instantané pour la détection de Listeria par l’analyse directe des surfaces.
Spécification
Listeria (Actualisation internationale sur la microbiologie en hygiène alimentaire : Listeria) | |
Test par écouvillon | |
Médias uniquement (les écouvillons ne sont pas inclus) | |
100 tests |