Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu patenté V, pur, niveau indicateur
Code produit. p-178330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10457750
Marque: Thermo Scientific Chemicals 189410250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 129-17-9 | C27H31N2NaO6S2 | 566.66 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 129-17-9
Formule moléculaire C27H31N2NaO6S2
Poids moléculaire (g/mol) 566.66
Numéro MDL MFCD00012119
Clé InChI SJEYSFABYSGQBG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Acid Blue 1, C.I. 42045, αzurine 2G, Sulphan blue
CID PubChem 8507
ChEBI CHEBI:34906
Nom IUPAC sodium ; 4-[4[-(diéthylamino)phényl]-(4-diéthylazaniumylidènecyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]benzène-1,3-disulfonate
SMILES [Na+].CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC)C1=CC=C(C=C1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Patent Blue VF
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50g/L (20°C). Other solubilities: 40g/L (95°C), 30 mg/l in egme, 7 mg/l in etoh
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 566.67
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité suitable as acid-base indicator
Spectrométrie UV Complies
Couleur Bleu-vert à violet
Quantité 25 g
Forme physique Poudre cristalline