Learn More
Patent Blue V, sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3598448 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10081251
Marque: Thermo Scientific Acros 339330050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 20262-76-4 | C27H31N2NaO7S2 | 582.662 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20262-76-4
Formule moléculaire C27H31N2NaO7S2
Poids moléculaire (g/mol) 582.662
Numéro MDL MFCD09608138
Clé InChI PMLFOMWMYRKZRF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme m-Hydroxytetraethyldiaminotriphenylcarbinol anhydride disulfonic acid, sodium salt, Acid Blue 3
CID PubChem 9916325
Nom IUPAC sodium ; 4-[[4-(diéthylamino)phényl]-(4-diéthylazaniumylidenecyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)méthyl]-6-hydroxybenzène-1,3-disulfonate
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](CC)CC)C=C2)C3=CC(=C(C=C3S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Patent blue V, sodium salt
Teneur en colorant 80% min.
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 582.67
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Bleu-vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre cristalline