Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA
Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Vecteur:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Conditionnement:
5µg
Description
Les vecteurs pASK-IBA sont des vecteurs de clonage classiques conçus pour l’expression d’E. coli périplasmique ou cytoplasmique de protéines recombinantes avec le Strep-tag™II fusionné aux extrémités N-terminale et C-terminale.Ils portent la cassette de résistance au chloramphénicol pour la sélection des cellules d’E. coli transformées, d’origine F1 et ColE1 pour un nombre de copies de plasmides élevé, un site de clonage multiple avec des sites de reconnaissance pour plusieurs enzymes de restriction courantes (p. ex. EcoRI, SmaI, BamHI, SalI, PstI) et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l’expression régulée des protéines.Certains portent le signal ompA pour la sécrétion périplasmique de la protéine recombinante. Le vecteur peut être associé à n’importe quelle souche d’E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du contexte génétique d’E. coli.L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.Pendant la sécrétion dans l’espace périplasmique, la séquence du signal ompA sera clivée.
Spécification
Spécification
| Format | Suspension |
| Accélérateur | Tet |
| Tampon de stockage | Tampon TE |
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Chloramphénicol |
| Système d’expression | E. coli |
| Position du marqueur de protéine (sur votre gène) | Extrémité N-terminale |
| Origine de la réplication | Origine F1 et ColE1 |
| Plage de dimensions | environ 3 kb |
| Éléments spéciaux | Signal ompA pour sécrétion périplasmique |
| Marqueur de protéine | Strep-tag™II |
| Afficher plus |