Learn More
Sulfate de paromomycine, 98,3 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11499381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11499381
Marque: MP Biomedicals 0215605625
Identifiants chimiques
CAS 1263-89-4
Formule moléculaire C23H47N5O18S
Poids moléculaire (g/mol) 713.71
Clé InChI LJRDOKAZOAKLDU-UMIPPVEZSA-N
Synonyme Paromomycin sulfate salt
CID PubChem 4696
ChEBI CHEBI:74926
SMILES OS(O)(=O)=O.NC[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](CO)OC(O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](N)C[C@H](N)C3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paromomycin Sulfate
Type Paromomycin Sulfate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage >97%
Nom IUPAC 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyrane-2-one
Poids de la formule 615.6
Pourcentage de pureté 98.3%