Learn More
Cole-Parmer™ Raccord de compression union en T Parker Hannifin™
Les raccords de compression sont un excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide
Marque: Cole-Parmer™ 06444-61
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d'étanchéité et en utilisant l'écrou pour la compresser et ainsi former une étanchéité sûre
- Offre une très bonne résistance chimique
- Résiste à 220 psi maximum à 77°F (25°C)
- Utilisable de -32 à +212°F (-0 et +100°C)
Spécification
Raccord de compression de jonction en T | |
Autoclavables | |
3,97 mm | |
2 3/16 pouces | |
1/4 po | |
1/4 po | |
1 7/16 pouces | |
Noir |
Compression x NPT(M) | |
5/35 po | |
PP | |
1/4 po | |
Autoclave uniquement | |
37 mm | |
En T |