Learn More
Parker domnick hunter™ Générateurs d’air à la pression zéro
Générez une alimentation ininterrompue d’air pur à la pression zéro propre à l’aide d’une alimentation interne en air comprimé basse pression.
Marque:  Parker domnick hunter™ UHP35ZAS
Code nomenclature Nacres: GB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 12556716
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Alert:
Les éléments filtrants doivent être changés une fois par an ou lorsque l’indicateur/la jauge passe au rouge.
Description
Description
Idéals pour le GC-FID, les analyseurs d’émissions et d’autres applications de chromatographie en phase gazeuse utilisant le NPD et le FPD qui exigent un air à la pression zéro exempt d’huile, d’eau et de particules. Garantissez des lignes de base GC plates uniformes et réduisez les exigences de nettoyage des FID.
  • Les générateurs de paillasse ou muraux à trois étages utilisent un filtre coalescent de 1 μm avec la technologie Oil-X™Plus pour éliminer l’huile, l’eau et les particules. Un catalyseur de platine chauffé convertit les hydrocarbures, y compris le méthane, en dioxyde de carbone et en eau avant un passage final à travers un filtre à particules haute efficacité Oil-XPlus de 0,01 μm
  • La concentration totale d’hydrocarbures de <0,1 ppm (sous forme de méthane) est réalisable avec une concentration d’hydrocarbures d’entrée inférieure à 10 ppm (méthane)
  • Fonctionne sur la plage de températures de 35° à 150°F
  • L’unité sans bruit est dotée d’une purge automatique sur le filtre d’entrée Un indicateur rétractable en plastique vert sur chaque logement de filtre indique lorsque l’augmentation de la pression différentielle provoquée par la contamination par l’huile et la saleté nécessite le remplacement du filtre
  • Connexion d’entrée/sortie : 1/4 po Swagelok™
Compliance
Conformes CE, CSA, UL.
Prestations de service
Le boîtier de filtre moulé sous pression avec protection anticorrosion interne et externe Alocrom est couvert par une garantie de 10 ans.
Modèles de †230 V 50/60 Hz également disponibles. Pour plus d’informations, contactez votre représentant du service client Fisher Scientific™.
Spécification
Spécification
3500 cm3/min
Promotions
Prestations de service