Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Paris
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Textile tissé
- Revêtement en polyuréthane
- Antibactérien Hydro-Tec™
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certification ESD
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir, Gris |
| Conception | Paris |
| Matériau de revêtement | Antibactérien Hydro-Tec™ |
| Matériau | Textile |
| Dimensions | 42 |
| Matériau au niveau des orteils | Composite |