Learn More
Solution de pararosaniline, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12900484 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
Code produit. 12900484
Marque: Fisher Chemical RP 143 100
Edge
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
pH 2.1 to 2.2
Quantité 100 mL
compliance-icons
Identifiant produit
  • Decolorised Pararosaniline Solution. European Pharmacopoeia Ref: 1062201. (RP 143)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .