Learn More
Solution de paraformaldéhyde, 16 %, sans méthanol, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
10 x 10 mL
Description
Recommandé pour la préparation de fixateurs de formaline pour les tissus ou les cellules lorsque les échantillons doivent être utilisés dans des études de florescence.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Paraformaldehyde Solution |
% max. CAS | 0.16, 0.84 |
Formule moléculaire | CH2O |
Quantité | 2 x 10 mL |
Synonyme | Polyoxmethylene |
Pourcentage de pureté | 0.16 |
Qualité | Sans méthanol |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Solution aqueuse à 16 % |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Paraformaldehyde, 16% aq soln, methanol free
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: paraformaldehyd
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de paraformaldéhyde, 16 %, sans méthanol, MP Biomedicals™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu