Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solution fixatrice de paraformaldéhyde
84.92€ - 154.77€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Paraformaldehyde fixative solution |
---|---|
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00133991 |
Informations sur la solubilité | Miscible with water. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15434459
|
Thermo Scientific Chemicals
J61984.AK |
250 mL |
84.92€
250mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15444459
|
Thermo Scientific Chemicals
J61984.AP |
500 mL |
154.77€
500mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Paraformaldehyde fixative solution finds application in proteins, peptides and the enzymes of low molecular weight.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Paraformaldehyde fixative solution | |
Liquide | |
MFCD00133991 | |
Miscible with water. |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H351-H317
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer une allergie cutanée.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318-H351
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : 2° à 8°C
- Paraformaldehyde fixative solution
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Paraformaldehyde