Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldehyde, 8% w/v aq. soln., methanol free
Code produit. 17120631
Click to view available options
Quantité:
10 x 10 mL
Solution is micro-filtered and supplied in ampules.
Paraformaldehyde is used as a disinfectant, hardening agent and waterproofing agent. It is also used to prepare adhesives, resins and dentistry as an antiseptic and contraceptive. It is also employed as a thermoplastic. In addition, it is used in the preparation of formalin fixatives for tissues or cells during the samples subjected to florescence studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le paraformaldéhyde est utilisé comme désinfectant, agent de durcissement et agent d’étanchéité.Il est également utilisé pour préparer les adhésifs, les résines et la dentisterie comme antiseptique et comme moyen de contraception.Il est également utilisé comme thermoplastique.En outre, il est utilisé dans la préparation de fixateurs au formol pour les tissus ou les cellules pendant que les échantillons sont soumis à des études de fluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-00-0
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.03
Numéro MDL MFCD00133991
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI:16842
Nom IUPAC formaldehyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldehyde
Formule linéaire (CH2O)n
Quantité 10 x 10 mL
Beilstein 102769
Merck Index 14,7025
Informations sur la solubilité Soluble in chlorophenol and many organic solvents. Insoluble in ether and alcohol.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 8% w/v aq. soln.
Forme physique Liquid